Learn More
Tetrahydropyran-2-methanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydropyran-2-methanol |
| CAS | 100-72-1 |
| Summenformel | C6H12O2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2 |
| SMILES | OCC1CCCCO1 |
| IUPAC-Name | Oxan-2-ylmethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.15 |
| Formelmasse | 116.0837 |