Learn More
Tetrahydrofurfurylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10561981 5 g Glasflasche 5 Gramm
10754471 100 g Glasflasche 100 Gramm
10764471 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4795-29-3
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD00005373
InChI-Schlüssel YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
PubChem CID 253298
IUPAC-Name Oxolan-2-ylmethanamin
SMILES NCC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofurfurylamine
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9800g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4540 to 1.4560
Prozentgehaltsbereich 97%
Relative Dichte 0.98
Viskosität 5 mPa.s (20°C)
Beilstein 18, II, 415
Siedepunkt 153.0°C to 154.0°C (744.0 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofurfurylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.