Learn More
Tetrahydrofurfurylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30453994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453994 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79565350ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofurfuryl alcohol
CAS 97-99-4
Summenformel C5 H10 O2
Menge 50 mL
Synonym Furfuryl alcohol','tetrahydro- (8CI), Tetrahydro-2-furanmethanol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran, NSC 15434, QO THFA, Rac-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, THFA, Tetrahydro-2-furancarbinol, Tetrahydro-2-furanylmethanol, Tetrahydro-2-furylmethanol
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
SMILES OCC1CCCO1
IUPAC-Name Oxolan-2-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 102.1317
Formelmasse 102.0681