Learn More
Tetrahydrofurfurylalkohol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235380 1 L Glasflasche 1 Liter
10674992 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138180010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-99-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00005372
InChI-Schlüssel BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
SMILES OCC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofurfuryl alcohol
Schmelzpunkt -80.0°C
Namenshinweis 98%
Dichte 1.0543g/mL
Menge 1 L
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.0543
Viskosität 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Merck Index 15, 9358
Siedepunkt 178.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
IUPAC-Name (Oxolan-2-yl)methanol
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 98%