Learn More
Tetrahydrofurfurylacrylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofurfuryl Acrylate |
| CAS | 2399-48-6 |
| Summenformel | C8 H12 O3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2 |
| SMILES | C=CC(=O)OCC1CCCO1 |
| IUPAC-Name | Oxolan-2-yl-methyl-prop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.179 |
| Formelmasse | 156.079 |