Learn More
Tetrahydrofurfurylacrylat, TRC
Artikelnummer. 30419430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419430 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT204660250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofurfuryl Acrylate
CAS 2399-48-6
Summenformel C8 H12 O3
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2
SMILES C=CC(=O)OCC1CCCO1
IUPAC-Name Oxolan-2-yl-methyl-prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 156.179
Formelmasse 156.079