Learn More
Tetrahydrofuran, spektralphotometrischer Gütegtrad, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11976161 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10547031 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10044053 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10637212 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11976161 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222160025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9 , 128-37-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spécification
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108.4°C
Namenshinweis For spectroscopy
Extinktion 1 max. at 215nm, 0.5 max. at 230nm, 0.26 max. at 240nm, 0.1 max. at 250nm, 0.05 max. at 260nm, 0.04 max. at 270nm, 0.02 max. at 280nm, (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 0nm
Azidität ≤0.0002meq/g
Alkalinität ≤0.0006meq/g
Dichte 0.8800g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt −21°C
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
Rückstand nach Verdampfung ≤0.005%
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Relative Dichte 0.88
Dampfdruck Vapor Pressure: 200mbar at 20°C
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Wasser ≤0.03%
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Siedepunkt 66.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Spektroskopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.