Learn More
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™ 99,0 ≥%, Solstice
Artikelnummer. 15641590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
10 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
20 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15641590 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
15621590 1 l Glasflasche 1 Liter
15631590 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15611590 10 l Edelstahlkanne 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15641590 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 17881020L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00 CHF
    702.37 CHF / 20 Liter
    Sparen 172.63 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ≥ 99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108 °C
Namenshinweis Enthält 250 ppm BHT als Inhibitor
Farbe Farblos
Dichte 0,889 g/ml bei 25 °C
Menge 20 l
Explosionsgrenze 0.118
Flammpunkt −17 °C (1,4 °F)
Zündpunkt 610 °F
Verpackung Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.407 (Lit.)
Dampfdruck 114 mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Siedepunkt 65 °C
Formelmasse 72,11 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Güte ReagentPlus