Learn More
Tetrahydrofuran, für HPLC, unstabilisiert, Fisher Chemical
172.22 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
361.97 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
361.97 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
C4H8O, CAS-Nummer-109-99-9, Butylenoxid, Tetraidrofurano, 1,4-Epoxybutan, Furanidin, Oxacyclopentan, Tetrahydrofuranne, Hydrofuran, Furan, Tetrahydro, Tetrahydrofuran, Tetramethylenoxid, 2,5 l, 66 °C, CHEBI:26911, farblos, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, Oxolan, -108,4 °C
Spezifikation
pH | 7 to 8 |
Schmelzpunkt | -108.4°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 66°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 200mbar at 20°C |
Viskosität | 0.55cp at 20°C |
Formelmasse | 72.11g/mol |