Learn More
Tetrahydrofuran, Honeywell
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
| Dichte | 0.887 g/ml bei 20 °C, 0.889 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 0.118 |
| Flammpunkt | −17 °C (1.4 °F) |
| Zündpunkt | 610 °F |
| Dampfdruck | 114mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C) |
| UN-Nummer | UN2056 |
| Beilstein | 102391 |
| Formelmasse | 72.11 mol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.