Learn More
Tetrahydrofuran, ExtraPure, SLR, mit 0.025 % BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10529960 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10529960
Marke: Fisher Chemical T/0700/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C4H8O, CAS-Nummer-109-99-9, Oxacyclopentan, Tetraidrofurano, 1,4-Epoxybutan, Furan, Tetrahydro, Butylenoxid, Hydrofuran, Tetrahydrofurane, Tetrahydrofuran, Furanidin, Tetramethylenoxid, 2,5 l, 66 °C, CHEBI:26911, farblos, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, Oxolan, -108,4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
pH 7 bis 8
Schmelzpunkt -108.4 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 66 °C
Menge 5 l
Verpackung Metallkanister
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 200 mbar bei 20 °C
Viskosität 0.55 W bei 20 °C
Formelmasse 72.11 mol