Learn More
Tetrahydrofuran-d8, TRC
Artikelnummer. 30416889
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416889 500 mg
30424056 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30416889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT293512500MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1693-74-9
Summenformel C4 2H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 80.16
Synonym Furan-d4, tetrahydro-d4- (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran D8
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formelmasse 80.1077