Learn More
Riedel-de Haën Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
7 L
18 L
45 L
missing translation for 'unitSize'
18 Liter
45 Liter
7 Liter
Beschreibung
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis.
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
- Low UV impurity profile.
- Low impurity gradient LC baseline.
- Very low levels of non-volatile impurities.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
| pH | Neutral |
| Schmelzpunkt | -108°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.89 g/cm3 (20°C) |
| Siedepunkt | 65°C (1.013 hPa) |
| Menge | 7 L |
| Flammpunkt | -21°C |
| Verpackung | Mehrweg-Edelstahlkanne |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.