Learn More
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 10425191
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Product Code. p-7138039
1 l, Glas, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
25 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Glas
Stahl
Unit Size:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10425191
Marke: JT Baker 8075.1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige, mit 0.025 % BHT stabilisierte Chemikalie für den Einsatz im Labor und in der Industrie.
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108.5 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.880 to 0.883 g/mL at 25°C
Siedepunkt 65 °C bis 67 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 1.5 - 12 Vol.-%
Flammpunkt −21 °C
Zündpunkt 230 °C
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.002 %
Strukturformel OCH2CH2CH2CH2
Wasser Max. 0.02 %
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 72.11 mol
Reinheit (%) Min. 99 %
Güte BAKER ANALYZED™
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™ >