Learn More
Tetrahydrofuran, puriss p.a., enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ACS Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120867
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 l
25 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
175 kg
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Keine Angabe
Metallfass
missing translation for 'unitSize'
175 Kilogramm
25 Liter
4 Stück
5 Liter
6 Stück
Product Code. 15617370
missing translation for 'mfr': Honeywell-Riedel-de Haen 873685L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
puriss p.a., enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur.,≥99.9 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.887 g/ml bei 20 °C, 0.889 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 65 °C (1013 hPa)
Menge 5 l
Explosionsgrenze 0.118
Flammpunkt −17 °C (1.4 °F)
Zündpunkt 610 °F
Verpackung Aluminiumflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 114 mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Formelmasse 72.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.