missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,9% Honeywell Riedel-de Haën™
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
| Schmelzpunkt | -108 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.887 g/ml bei 20 °C, 0.889 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 5 l |
| Explosionsgrenze | 0.118 |
| Flammpunkt | −17 °C (1.4 °F) |
| Zündpunkt | 610 °F |
| Verpackung | Aluminiumflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?