missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydro-Curcumin, TRC

Artikelnummer. 30423881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423881 25 mg -
30413281 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30423881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29338525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36062-04-1
Summenformel C21 H24 O6
Molekulargewicht (g/mol) 372.41
Synonym 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
IUPAC-Name 1,7-bis(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Heptan-3,5-Dion
SMILES COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetrahydrocurcumin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formelmasse 372.1573
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.