Learn More
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on, TRC
Artikelnummer. 30424705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424705 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29597510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
CAS 1072-72-6
Summenformel C5H8OS
Menge 10 g
Synonym 1-Thiacyclohexan-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-thiopyranone, 4-Oxotetrahydrothiopyran, 4-Oxothiane, 4-Thiacyclohexan-1-one, 4-Thiacyclohexanone, 4-Thianone, Dihydro-2H-thiopyran-4(3H)-one, NSC 41599, Penthianone, Tetrahydro-1-thio-4-pyrone, Tetrahydro-1-thio-gamma-pyrone, Tetrahydro-4-thiopyrone, Tetrahydrothiapyran-4-one, Tetrahydrothiopyran-4-one
InChI-Formel InChI=1S/C5H8OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCSCC1
IUPAC-Name Thian-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 116.18
Formelmasse 116.0296