Learn More
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10435683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10435683 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10422854 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10403342 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435683 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01650EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 29943-42-8
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.117
InChI-Schlüssel JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC-Name Oxan-4-on
SMILES C1COCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Dichte 1.08g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 97%