Learn More
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510430
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
29943-42-8
C5H8O2
100.117
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
121599
Oxan-4-on
C1COCCC1=O
29943-42-8
C5H8O2
100.117
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
121599
Oxan-4-on
C1COCCC1=O
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Dichte 1.08g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 97%