Learn More
Tetrahydro-4-oxo-3-thiophencarbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30417917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417917 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417917 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29417010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2689-68-1
Summenformel C6H8O3S
Menge 10 g
Synonym 4-Carbomethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-3-thiophenone, 4-Carbomethoxy-3-thiophanone, 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothienyl-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, NSC 127560
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
IUPAC-Name Methyl-4-oxothiolan-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 160.19
Formelmasse 160.0194