Learn More
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 118.2 |
Reinheit (%) | 97% |