Learn More
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3830419
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
29683-23-6
C5H10OS
118.19
MFCD02942489
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
576296
Thian-4-ol
OC1CCSCC1
29683-23-6
C5H10OS
118.19
MFCD02942489
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
576296
Thian-4-ol
OC1CCSCC1
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) 97%