Learn More
Tetrahydro-2-furonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10433835 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10433835
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16874-33-2
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00022473
InChI-Schlüssel UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
IUPAC-Name Oxolan-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2-furoic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
Farbe Gelb bis Braun
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 128.0°C to 129.0°C (13.0 mmHg)
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4590 to 1.4610
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 98+%