Learn More
(+/-)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479987 100 g 100 Gramm
11469987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22927.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16874-33-2
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.116
MDL-Nummer MFCD00022473
InChI-Schlüssel UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
IUPAC-Name Oxolan-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Dichte 1.213
Menge 100 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.46
UN-Nummer UN3265
Beilstein 109671
Siedepunkt 244°C
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) ≥97%