Learn More
(+/-)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469987
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11469987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22927.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16874-33-2
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.116
MDL-Nummer MFCD00022473
InChI-Schlüssel UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
IUPAC-Name Oxolan-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Dichte 1.213
Siedepunkt 244°C
Menge 25 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.46
UN-Nummer UN3265
Beilstein 109671
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid