missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetraheptylammoniumbromid, TRC

Artikelnummer. 30005459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005459 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2942851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4368-51-8
Summenformel C28H60BrN
Molekulargewicht (g/mol) 490.69
Synonym N,N,N-Triheptyl-1-heptanaminium Bromide;Tetraheptylammonium Bromide, Tetraheptylammonium Bromide;Tetra(n-heptyl)ammonium Bromide
IUPAC-Name Tetraheptylazanium;bromid
SMILES [Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetraheptylammonium Bromide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 489.3909
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.