missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetraglym, TRC

Artikelnummer. 18022420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18022420 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18022420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2929951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143-24-8
Summenformel C10 H22 O5
Molekulargewicht (g/mol) 222.28
Synonym Dimethoxytetraethylene Glycol, 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, 1-Methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, Ansul Ether 181AT, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethoxytetraglycol, E 181, E 181 (ether), Ether, bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl], Glyme 5, Hisolve MTEM, Methyltetraglyme, NSC 65624, Nissan Uniox MM 200, TEGDME, Tetraethylene glycol dimethyl ether, Tetraglyme, tetraethylene glycol di-Me ether
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan
SMILES COCCOCCOCCOCCOC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetraglyme
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Formelmasse 222.1467
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.