Learn More
Tetrafluorterephthalonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417858
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417858 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15417858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61326.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetrafluorephthalonitril kann zur Synthese von Polymeren der intrinsischen Mikroporosität (PIM) verwendet werden. Es wird zur Untersuchung von UV-Polymeren (UV) von PIM-1-Membranen zur effizienten Trennung von H2 und CO2 verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluoroterephthalonitrile
CAS 1835-49-0
Schmelzpunkt 197°C to 199°C
Summenformel C8F4N2
MDL-Nummer MFCD00001776
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Synonym tetrafluoroterephthalonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoroterephthalonitrile, diamond 2031, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzenedicarbonitrile, 1,4-benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,4-dicyanotetrafluorobenzene, terephthalonitrile, tetrafluoro, perfluoroterephthalonitrile, tetrafluoroterephthalodinitrile, tetrafluorobenzene-1,4-dicarbonitrile
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol.
InChI-Schlüssel PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C#N)F)F
IUPAC-Name 2,3,5,6-tetrafluorbenzol-1,4-dicarbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 200.096
PubChem CID 15783
Formelmasse 200.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrafluoroterephthalonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorophthalonitrile