Learn More
Perfluorbernsteinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474437 5 g 5 Gramm
11464437 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20462.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 377-38-8 | C4H2F4O4 | 190.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 377-38-8
Summenformel C4H2F4O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.05
MDL-Nummer MFCD00042430
InChI-Schlüssel YUDUFRYTKFGQCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67833
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrafluorbutandisäure
SMILES C(=O)(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluorosuccinic acid
Schmelzpunkt ∼115°C
Dichte 1.4
Siedepunkt 150°C (15 mmHg)
Strukturformel HO2CCF2CF2CO2H
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1790197
Synonym tetrafluorosuccinic acid, perfluorosuccinic acid, butanedioic acid, tetrafluoro, succinic acid, perfluoro, succinic acid, tetrafluoro, tetrafluorobutanedioic acid, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrafluorosuccinic acid, butanedioic acid,2,2,3,3-tetrafluoro, perfluorosuccinate
Formelmasse 190.05
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrafluorosuccinic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorosuccinicacid