Learn More
Tetrafluorisophthalsäurenitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477214
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477214 1 g 1 Gramm
11487214 5 g 5 Gramm
11497214 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477214 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21599.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2377-81-3 | C8F4N2 | 200.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2377-81-3
Summenformel C8F4N2
Molekulargewicht (g/mol) 200.10
MDL-Nummer MFCD00013290
InChI-Schlüssel WVHMPQKZPHOCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoroisophthalonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalonitrile, perfluoroisophthalonitrile, tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoro, tetrafluoroisopthalonitrile, m-dicyanotetrafluorobenzene, acmc-209g5p, 1,3-dicyanoperfluorobenzene
PubChem CID 608182
SMILES FC1=C(F)C(C#N)=C(F)C(C#N)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluoroisophthalonitrile
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 6925899
IUPAC-Name 2,4,5,6-tetrafluorbenzol-1,3-dicarbonitril
Formelmasse 200.1
Reinheit (%) 97%