Learn More
Tetraethylthiuramdisulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403950
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403950 100 g 100 Gramm
11475576 250 g 250 Gramm
11465576 1000 g 1000 Gramm
11485576 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403950 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20721.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 97-77-8 | C10H20N2S4 | 296.524 g/mol
Dopamine beta-hydroxylase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-77-8
Summenformel C10H20N2S4
Molekulargewicht (g/mol) 296.524
MDL-Nummer MFCD00009048
InChI-Schlüssel AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
IUPAC-Name Diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-Diethylcarbamodithioat
SMILES CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylthiuram disulfide
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Siedepunkt 117°C (17 mmHg)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1712560
Merck Index 14,3364
Formelmasse 296.54
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylthiuram disulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Disulfiram