missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetraethylthiourea, TRC

Artikelnummer. 30410563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30410563 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30410563 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT292850250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4274-15-1
Summenformel C9H20N2S
Molekulargewicht (g/mol) 188.33
Synonym 1,1,3,3-tetraethyl-2-thio-urea
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetraethylthiourea
SMILES CCN(CC)C(=S)N(CC)CC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetraethylthiourea
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H20N2S/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Formelmasse 188.1347
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.