Learn More
Tetraethylpropylen-1,3-Diphosphonat, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 349060050
Additional Details : CAS : 22401-25-8 Gewicht : 0.06000kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205631
  • 104.60 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
24-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
22401-25-8
316.27
LJQJJGQRJQSYQN-UHFFFAOYSA-N
519945
CCOP(=O)(CCCP(=O)(OCC)OCC)OCC
C11H26O6P2
MFCD00048543
phosphonic acid, trimethylenedi-, tetraethyl ester, phosphonic acid, 1,3-propanediylbis-, tetraethyl ester, tetraethyl propylenediphosphonate, tetraethyltrimethylenediphosphonate, 1,3-bis diethoxyphosphinyl propane, 1,3-bis diethoxyphosphoryl propane, tetraethyl propane-1,3-diphosphonate, tetraethyl 1,3-propylene bisphosphonate, propanediyl-bis-phosphonic acid tetraethyl ester, propane-1,3-diphosphonic acid, tetraethyl ester
1,3-Bis(diethoxyphosphoryl)propan
Spezifikation
Tetraethylpropylene-1, 3-diphosphonate
Glasflasche
206.0°C to 227.0°C (5.0mmHg)
5g
22401-25-8
C11H26O6P2
phosphonic acid, trimethylenedi-, tetraethyl ester, phosphonic acid, 1,3-propanediylbis-, tetraethyl ester, tetraethyl propylenediphosphonate, tetraethyltrimethylenediphosphonate, 1,3-bis diethoxyphosphinyl propane, 1,3-bis diethoxyphosphoryl propane, tetraethyl propane-1,3-diphosphonate, tetraethyl 1,3-propylene bisphosphonate, propanediyl-bis-phosphonic acid tetraethyl ester, propane-1,3-diphosphonic acid, tetraethyl ester
CCOP(=O)(CCCP(=O)(OCC)OCC)OCC
316.27
316.27
97%
Authentic
1.4450 to 1.4470
Farblos
97%
96% min. (GC)
MFCD00048543
LJQJJGQRJQSYQN-UHFFFAOYSA-N
1,3-Bis(diethoxyphosphoryl)propan
519945
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation