Learn More
Tetraethylenepentamin (techn.), ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 138110025
Additional Details : CAS : 112-57-2 Gewicht : 4.00000kg Transport : UN number : 2320 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 2.5kg |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
112-57-2 | |
189.3 | |
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N | |
8197 | |
N'-[2-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethan-1,2-diamin |
C8H23N5 | |
MFCD00008168 | |
tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28 | |
CHEBI:49798 | |
C(CNCCNCCNCCN)N |
Spezifikation
Tetraethylenepentamine | |
139°C | |
Glasflasche | |
0.99 | |
340°C | |
-40°C | |
tech. | |
C8H23N5 | |
MFCD00008168 | |
Solubility in water: soluble | |
C(CNCCNCCNCCN)N | |
189.3 | |
CHEBI:49798 | |
Flüssig | |
Eigenschaften |
0.9900g/mL | |
Authentic | |
1.5055 | |
0.5% max. | |
Nicht ausgewiesen | |
2.5kg | |
112-57-2 | |
HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2 | |
tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28 | |
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N | |
N'-[2-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethan-1,2-diamin | |
8197 | |
189.3 | |
≥95.0% |