Learn More
Tetraethylenglycolmonomethylether 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498876
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498876 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11498876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17021.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein sehr geringer Anteil (weniger als 5% %) kann für andere Zwecke verwendet werden, z. B. für Asphalt-Antiabziehwendungen oder als chemisches Zwischenprodukt in anderen industriellen Prozessen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ein sehr geringer Anteil (weniger als 5 %) kann für andere Zwecke verwendet werden, z. B. zur Asphaltabisolierung oder als chemisches Zwischenprodukt in anderen industriellen Prozessen.
Löslichkeit
Wasserlöslichkeit 999.999c
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyleneglycol monomethyl ether
CAS 23783-42-8
Dichte 1.07
Siedepunkt 158°C to 160°C (5 mmHg)
Summenformel C9H20O5
Brechungsindex 1.445
MDL-Nummer MFCD00041756
Menge 100 g
Synonym 2,5,8,11-Tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol
Löslichkeitsinformationen Water solubility 999,999 c.
InChI-Schlüssel ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOCCOCCO
IUPAC-Name 2,5,8,11-Tetraoxatridecan-13-ol
Molekulargewicht (g/mol) 208.25
PubChem CID 90263
Formelmasse 208.25
Reinheit (%) 98%