Learn More
Tetraethylenglykolmonooctylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042431
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15444879
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62496.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reagenz für die Solubilisierung von Membranproteinen
Reagent for solubilizing membrane proteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19327-39-0
Summenformel C16H34O5
Molekulargewicht (g/mol) 306.443
MDL-Nummer MFCD00043033
InChI-Schlüssel FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
PubChem CID 5414
ChEBI CHEBI:41323
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Octoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylene glycol monooctyl ether
Farbe Farblos
Dichte 0.969
Strukturformel CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Menge 1 g
Beilstein 1781226
Formelmasse 306.44
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylene glycol monooctyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,6,9,12-Tetraoxaeicosan-1-ol