Learn More
Tetraethylenglykol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456726 500 mL 500 Milliliter
11466726 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23880.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-60-7 | C8H18O5 | 194.227 g/mol
Tetraethylene glycol is used as a solvent to dissolve water-insoluble compounds. It is employed as a nitrocellulose solvent, a plasticizer, a natural gas desiccant, a hydraulic fluid and in lacquers and coatings. Furthermore, it is used in the synthesis of tetraethylene glycol methacrylate monomer. It acts as a chemical intermediate and acts as a solvent for the manufacturing of inks and dyes. In addition, it serves as a coupling agent in the production of textile lubricants and formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraethylenglycol wird als Lösungsmittel zur Auflösung wasserunlöslicher Verbindungen verwendet. Einsatz als Nitrocellulose-Lösungsmittel, als Plastifizierer, als Trockenmittel für Erdgas, als Hydraulikflüssigkeit sowie in Lacken und Beschichtungen. Weiterhin Verwendung bei der Synthese von Tetraethylenglycol-Methacrylatmonomer. Dient als chemisches Zwischenprodukt und als Lösungsmittel für die Herstellung von Farben und Farbstoffen. Dient darüber hinaus als Kupplungsreagenz bei der Herstellung von Textilschmierstoffen und -formulierungen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Aceton, Essigsäure, Glycerin, Pyridin, Aldehyden, Tetrachlorkohlenstoff und Diethylether. Nicht mischbar mit Öl, Benzol, Toluol, Fett und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-60-7
Summenformel C8H18O5
Molekulargewicht (g/mol) 194.227
MDL-Nummer MFCD00002879
InChI-Schlüssel UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylene glycol, tetraglycol, 2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol, hi-dry, carbitol, diethyl, 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol, bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, tetra ethylene glycol, hsdb 843
PubChem CID 8200
ChEBI CHEBI:44920
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES C(COCCOCCOCCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylene glycol
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.125
pH 8.5
Siedepunkt 313°C to 314°C
Flammpunkt 193°C (379°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.459
Menge 500 mL
Beilstein 1634320
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,acetic acid,glycerin,pyridine,aldehydes,carbon tetrachloride and diethyl ether. Immiscible with oil,benzene,toluene,fat and aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 99%