Learn More
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Tetraethylammonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 429-06-1 |
| Summenformel | C8 H20 B F4 N3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-Name | Tetraethylazanium;tetrafluorborat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.06 |
| Formelmasse | 217.1625 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?