Learn More
Tetraethylammonium-tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429542
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429542 250 g 250 Gramm
11413950 5 g 5 Gramm
11419542 50 g 50 Gramm
11423950 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11429542 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10211.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 429-06-1 | C8H20BF4N | 217.06 g/mol
Tetraethylammonium tetrafluoroborate is used as a phase transfer catalyst in organic synthesis. It finds application as an electrolyte additive in the capillary electrophoretic separation of polyphenols found in grape seed extracts. It is also used to prepare other tetrabutylammonium salts in aqueous solutions. It is involved in the synthesis of conducting poly(thiophenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraethylammonium-Tetrafluorborat wird als Phasentransferkatalysator bei der organischen Synthese verwendet. Es wird als Elektrolytzusatz bei der kapillarelektrophoretischen Trennung von Polyphenolen, die in Traubenkernextrakten vorhanden sind, verwendet. Es wird auch zur Herstellung anderer Tetrabutylammoniumsalze in wässrigen Lösungen verwendet. Es wird bei der Synthese von leitenden Poly(Thiophenen) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 429-06-1
Summenformel C8H20BF4N
Molekulargewicht (g/mol) 217.06
MDL-Nummer MFCD00011827
InChI-Schlüssel XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylazanium tetrafluoroborate, tetraethylammoniumtetrafluoroborate, acmc-1ago3, ksc238k1t, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tetraethyl ammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium tetra fluoro borate
PubChem CID 2724277
IUPAC-Name Tetraethylazanium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 370°C to 380°C (decomposition)
Strukturformel (CH3CH2)4NBF4
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3917638
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acetonitrile.
Formelmasse 217.06
Reinheit (%) 99%