Learn More
Tetraethylammoniumnitrat, 35 Gew.% wässr. Lsg., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378948 50 mL 50 Milliliter
11368948 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041791.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1941-26-0
Summenformel C8H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.26
MDL-Nummer MFCD00041978
InChI-Schlüssel JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution
PubChem CID 74744
IUPAC-Name Tetramethylammonium;nitrat
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium nitrate
Dichte 1.029 g/mL
Siedepunkt >100°C
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3139
Beilstein 3918466
Formelmasse 192.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35% w/w aq. soln.
Physikalische Form Flüssig