Learn More
Tetraethylammoniumjodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499353 250 g 250 Gramm
11489353 50 g 50 Gramm
11479353 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499353 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11783.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68-05-3 | C8H20IN | 257.16 g/mol
It has been used as the source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies, but is also used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde in pharmakologischen und physiologischen Studien als Quelle von Tetraethylamionionen verwendet, wird aber auch in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
In Wasser fast transparent löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Im Dunkeln und nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-05-3
Summenformel C8H20IN
Molekulargewicht (g/mol) 257.16
MDL-Nummer MFCD00011829
InChI-Schlüssel UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide
PubChem CID 6225
IUPAC-Name Tetraethylazanium;iodid
SMILES [I-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium iodide
Schmelzpunkt ∼320°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 3562649
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water almost transparency.
Formelmasse 257.17
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.