Learn More
Tetraethylammonium-Hydroxid, 25 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10484701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10484701 100 g 100 Gramm
10046010 25 g 25 Gramm
11965451 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10484701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 420291000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.40 CHF
    32.40 CHF / 100 Gramm
    Sparen 1.00 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium hydroxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 25% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Siedepunkt 102.0°C
Summenformel C8H21NO
Strukturformel (C2H5)4NOH
MDL-Nummer MFCD00009024
Dichte 1.0200g/mL
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-Name Tetraethylazanium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formelmasse 147.26
Reinheit (%) 24 to 26%
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.402
Relative Dichte 1.02
Menge 100 g
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium hydroxide, 10-25% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium hydroxide