Learn More
Tetraethylammonium-Hydroxid, 25 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 420290250
Additional Details : CAS : 77-98-5 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10046010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Spezifikation
Tetraethylammonium hydroxide
25% in Water
102.0°C
(C2H5)4NOH
1.0200g/mL
Solubility in water: soluble.
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
147.26
147.26
Kunststoffflasche
1.02
Lösung
Farblos bis hellgelb
77-98-5,7732-18-5
C8H21NO
MFCD00009024
tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
tetraethylazanium hydroxide
6509
24 to 26%
1.402
25 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation