Learn More
Tetraethylammoniumhydroxid, 25 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347178 50 g 50 Gramm
11357178 10 g 10 Gramm
11367178 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 016328.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
It is used as a phase transfer catalyst, the template agent synthesized by molecular sieve and cleaning agents, as a surfactant, used to anisotropically etch silicon, in thermochemolysis, as a basic solvent in the development of acidic photo resist in the photolithography process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-98-5
Summenformel C8H21NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.26
MDL-Nummer MFCD00009024
InChI-Schlüssel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
IUPAC-Name Tetraethylazanium;Hydroxid
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium hydroxide
Dichte 0.88 g/mL
Siedepunkt (decomposition)
Flammpunkt 16°C (60°F)
Geruch Like alcohol
Brechungsindex 1.38
Menge 50 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3912961
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9201
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 147.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % w/w in Methanol
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium hydroxide, 25% w/w in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Tetraethylammonium hydroxide