Learn More
Tetraethylammoniumhydroxid, 20Gew. % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10092240 250 mL Kunststoffflasche 250 Milliliter
10743371 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
10606784 5 L Kunststoffflasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 176072500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.50 CHF
    89.80 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 2.70 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium hydroxide
Namenshinweis 20 wt.% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 102.0°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H21NO
Strukturformel (C2H5)4NOH
Brechungsindex 1.402
MDL-Nummer MFCD00009024
Menge 250 mL
Merck Index 15, 9346
Relative Dichte 1.02
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-Name Tetraethylazanium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formelmasse 147.26
Reinheit (%) ≥20%
Physikalische Form Flüssigkeit