Learn More
Tetraethylammoniumhydroxid, 20 % wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316736 100 g 100 Gramm
11326736 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03968.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Tetraethylammonium hydroxide is used as structure Directing Agents (SDAs), in selective etching, photovoltaic chemicals, advanced ceramics, strong organic base, flat panel display chemicals and transesterification catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraethylammoniumhydroxid wird als Struktursteuerungsmittel (SDAs), in selektiven Ätzverfahren, Photovoltaikchemikalien, Hochleistungskeramiken, starken organischen Basen, Flachbildschirmchemikalien und Umesterungskatalysatoren eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-98-5
Summenformel C8H21NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.26
MDL-Nummer MFCD00009024
InChI-Schlüssel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
IUPAC-Name Tetraethylazanium;Hydroxid
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium hydroxide
Dichte 1.023
Strukturformel (CH3CH2)4NOH
Brechungsindex 1.373
Menge 100 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 3912961
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9201
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 147.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% wässrige Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium hydroxide, 20% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium hydroxide