Learn More
Tetraethylammoniumhexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraethylammonium hexafluorophosphate |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,and acetonitrile. |
| Formelmasse | 275.23 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Kristallin |