Learn More
Tetraethylammoniumchlorid-Hydrat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3830286 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10686732
Marke: Thermo Scientific Acros 150900250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1015691-13-0 | C8H22ClNO | 183.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1015691-13-0
Summenformel C8H22ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 183.72
MDL-Nummer MFCD00149992
InChI-Schlüssel CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
PubChem CID 5946
ChEBI CHEBI:78161
SMILES O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium chloride hydrate
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 10% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)4NCl·xH2O
Menge 25 g
Merck Index 15, 9345
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 1410g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene and ether
IUPAC-Name tetraethylazanium hydrate chloride
Formelmasse 165.71
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraethylammonium chloride hydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.