Learn More
Tetraethylammoniumchlorid-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetraethylammonium chloride monohydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Als pharmazeutisches Zwischenprodukt wird Tetraethylammoniumchloridmonohydrat verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1410 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraethylammonium chloride monohydrate |
| Schmelzpunkt | ∼110°C |
| Dichte | 1.0801 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 3563247 |
| Merck Index | 14,9200 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1410g/L at 20°C). |
| Formelmasse | 183.72 (165.71 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Tetraethylammonium chloride hydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride hydrate